Learn More
Ark Plas Products™ Conectores rectos de rosca de grado comercial de polipropileno natural
Use these fittings for a wide range of applications. Ark Plas Products™ Natural Polypropylene Commercial Grade Threaded Straight Connectors are designed as a low cost alternative with high end performance.
56.00€ - 71.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Conector recto roscado |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Cantidad de embalaje | 25/pack |
Forma | Recto |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Tamaño de puerto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Tamaño de puerto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11781966
|
Ark Plas Products™
CGA50-PR0 |
Rosca NPT 28 macho de 6,35 mm (1/4 pulgadas) | Manguera 1/4 pulg. |
71.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11731966
|
Ark Plas Products™
CGA66-PR0 |
Rosca NPT 27 macho de 3,17 mm (1/8 pulgadas) | Manguera 5/32 pulg. |
57.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11791976
|
Ark Plas Products™
CGA56-PR0 |
Rosca macho UNF de 1/4-18 | Manguera 3/16 pulg. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Economic and reliable
- Up to 125 psi without clamp
- Contain recycled runner material
- Available in Natural Nylon or Natural Polypropylene
Especificaciones
Conector recto roscado | |
Polipropileno | |
Recto |
Esterilizable en autoclave | |
25/pack | |
Natural |