Learn More
Ark Plas Products™ Conectores rectos de rosca de grado comercial de polipropileno natural
Use these fittings for a wide range of applications. Ark Plas Products™ Natural Polypropylene Commercial Grade Threaded Straight Connectors are designed as a low cost alternative with high end performance.
Marca: Ark Plas Products™ CGA50-PR0
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
Descripción
- Económicos y fiables
- Hasta 8,6 bar (125 psi) sin abrazadera
- Contienen material reciclado
- Disponibles en nailon natural o polipropileno natural
Especificaciones
Conector recto roscado | |
6,4 mm | |
25/pack | |
Rosca NPT 28 macho de 6,35 mm (1/4 pulgadas) | |
Natural |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Manguera 1/4 pulg. | |
Recto |