Learn More
Cole-Parmer™ Tubos de PEEK natural
Ideales para aplicaciones cromatográficas. Los tubos de PEEK son flexibles y fáciles de cortar; proporcionan una excelente resistencia química a disolventes orgánicos e inorgánicos.
Marca: Cole-Parmer™ 02006-00
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Tubos de PEEK
- DI de 0,254 mm (0,010 pulgadas) y DE de 12,7 mm (1/16 pulgadas)
- Color natural
- 5000psi como máximo
- Esterilizable en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
- 5 pies/paquete
Especificaciones
Tubos de PEEK | |
Natural | |
Cromatografía | |
1,6 mm | |
5 pies | |
PEEK | |
212 °F |
Esterilizable en autoclave | |
Autoclave, óxido de etileno o radiación gamma | |
1/100 pulg | |
0,25 mm | |
1,5 m | |
29,99 bar (500 psi) | |
100 °C |