missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Natural LDPE Boston Round Bottles with Black Phenolic Caps

Natural LDPE Boston Round Bottles are very flexible with high impact strength. Excellent for mild and strong buffers, good chemical resistance

Marca:  Fisherbrand™


Detalles adicionales : Peso : 0.44100kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16194557

  • 40.69€ / paquete de 48

Envío estimado: 04-03-2022
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Los frascos conservan su resistencia a impactos a temperaturas muy bajas
  • Los tapones forman un sellado muy hermético y ofrecen una buena barrera química
  • El revestimiento se moldea alrededor de las áreas de sellado del acabado a medida que se enrosca el tapón, eliminando prácticamente todas las fugas, la evaporación, la contaminación, y formando una unión y adhesión
Especificaciones

Especificaciones

30 ml
Natural
48
Negra
Cono de polietileno
18-410 mm
Estrecha
1 oz
LDPE
Frasco redondo Boston
18-410
Fenólico
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales