Learn More
Ark Plas Products™ Conectores de reducción dentados de grado Premium Kynar de color natural
Use these fittings for a wide range of applications. Ark Plas Products™ Natural Kynar Premium Grade Barbed Reducing Connectors are molded in lot-traceable, virgin materials for critical use applications.
Marca:  Ark Plas Products™ MAC84-DF0
Detalles adicionales : Peso : 0.01080kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11891130
Cantidad Precio
1 23.39€ / paquete de 10
10 18.23€ / paquete de 10
En stock, listo para ser enviado: 7
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los conectores Premium están disponibles en nailon blanco, polipropileno natural, policarbonato transparente y kynar (PVDF). Disponibles en dos estilos dentados:
Dentado estándar
  • Diseñado para adaptarse a la mayoría de los tipos de tubos flexibles
  • El diámetro interior puede expandirse de un 40 % a un 50 % por encima valor nominal del DI
  • Soporta hasta 8,61 bar (125 psi) sin necesidad de usar abrazaderas para tubos
Dentado firme
  • Diseñado para su uso con tubos semirrígidos
  • Ideal para aplicaciones a baja presión con tubos flexibles
  • El tubo se expande hasta un 21 % por encima del valor nominal del DI
Especificaciones
Especificaciones
Natural
Conector reductor dentado
Manguera de 5/32 x 5/32 pulg
Kynar
10/pack