Learn More
Ark Plas Products™ Natural Kynar Premium Grade Barbed Elbow Connectors
An excellent option for connecting tubing in the laboratory, with a pressure rating of up to 125 P.S.I. without clamps.
Marca: Ark Plas Products™ MCX66-DF0
Detalles adicionales : Peso : 0.00630kg
Descripción
- Moldeados solo con materiales puros y trazabilidad de lote
- Fabricado conforme a los estándares más exigentes
- Hecho pensando en aplicaciones de uso crítico
- No hay línea de separación en el dentado
Especificaciones
Natural | |
Conector recto dentado | |
Manguera de 3/32 x 3/32 pulg |
Kynar | |
10/pack |