Learn More
Ark Plas Products™ Natural Kynar Premium Grade Barbed Elbow Connectors
An excellent option for connecting tubing in the laboratory, with a pressure rating of up to 125 P.S.I. without clamps.
Marca:  Ark Plas Products™ MCX80-DF0
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11801150
Cantidad Precio
1 52.43€ / paquete de 10
10 40.76€ / paquete de 10
Stock Remoto 10
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Muy buena resistencia química
• Temperatura de uso:
• Conector
Especificaciones
Especificaciones
Natural
Barbed Elbow Connector
3/16 x 3/16 in. Barb
Kynar
10 Pack