Learn More
Ark Plas Products™ Conectores en Y dentado de color natural Kynar
Use these fittings for a wide range of applications. Ark Plas Products™ Natural Kynar Barbed 'Y' Connectors are molded in lot-traceable, virgin materials for critical use applications.
Marca:  Ark Plas Products™ MDX44-DF0
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11811170
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Los conectores Premium están disponibles en nailon blanco, polipropileno natural, policarbonato transparente y kynar (PVDF). Disponibles en dos estilos dentados:
Dentado estándar
  • Diseñado para adaptarse a la mayoría de los tipos de tubos flexibles
  • El diámetro interior puede expandirse de un 40 % a un 50 % por encima valor nominal del DI
  • Soporta hasta 8,61 bar (125 psi) sin necesidad de usar abrazaderas para tubos
Dentado firme
  • Diseñado para su uso con tubos semirrígidos
  • Ideal para aplicaciones a baja presión con tubos flexibles
  • El tubo se expande hasta un 21 % por encima del valor nominal del DI
Especificaciones
Especificaciones
Conector dentado en Y
10/pack
Y
Kynar
Manguera de 3/8 x 3/8 x 3/8 pulg.
Natural