Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales, tapones y septum montados National Target™
Los kits de viales montados National Target Thermo Scientific™ incluyen tapones y septum premontados, todos ellos embalados en cómodas bandejas o bolsas de polietileno.
Marca: Thermo Scientific™ C4010-018
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Thermo Scientific™ National Target Assembled Vial Kits include vials with pre-attached caps and septa, all packaged in convenient trays or polybags.
- Los kits montados incluyen 100 viales con tapones y septum previamente colocados
- Embalados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en bolsas de polietileno
- Las bandejas de viales son apilables para un fácil almacenamiento
- Las bandejas de viales mantienen los viales en vertical para facilitar el llenado y mantener el orden de las muestras
Especificaciones
Azul claro | |
Transparente | |
Sí |
Vidrio transparente; tapón azul claro; septum precortado de PTFE/silicona | |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
PTFE/silicona |