Learn More
Thermo Scientific™ Espacios de almacenamiento National con viales para encapsular Target™
Hay disponibles unidades de almacenamiento de tamaño mini (seis cajones) o tamaño completo (nueve cajones) con viales y tapones incluidos.
Marca:  Thermo Scientific™ C4075-21
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12470308
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ National™ Storerooms with Target Crimp-Top Vials feature your choice of mini (six-drawer) or full size (nine-drawer) storage units complete with vials and caps.
  • El miniespacio de almacenamiento tiene 6 cajones; cada uno contiene 100 paquetes de septum o viales
  • El miniespacio de tamaño completo tiene 9 cajones profundos con capacidad de 2000 viales y cierres
  • Cabina apilable fabricada con acero de gran calibre
  • Con estantes de metal y cajones moldeados por inyección
  • El miniespacio permite el reaprovisionamiento mientras se consume el producto
Incluye: preabastecido con 3000 unidades de: viales transparentes y cierres de rosca transparente premontados con septos de caucho rojo/FEP
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Transparente
Juntas de PTFE/RR
Espacio de almacenamiento NSC, vial I-D transparente
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para capsular