Learn More
Thermo Scientific™ Espacios de almacenamiento National con viales para encapsular Target™
Hay disponibles unidades de almacenamiento de tamaño mini (seis cajones) o tamaño completo (nueve cajones) con viales y tapones incluidos.
Marca:  Thermo Scientific™ C4075-1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12490298
  • 555.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
14-01-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El miniespacio de almacenamiento tiene 6 cajones; cada uno contiene 100 paquetes de septum o viales
  • El miniespacio de tamaño completo tiene 9 cajones profundos con capacidad de 2000 viales y cierres
  • Cabina apilable fabricada con acero de gran calibre
  • Con estantes de metal y cajones moldeados por inyección
  • El miniespacio permite el reaprovisionamiento mientras se consume el producto
Incluye:Preabastecido con 3000 unidades de: viales transparentes y cierres de rosca transparente premontados con septum de caucho rojo/FEP
Especificaciones
Especificaciones
PTFE
Cuello para encapsular
Juntas de PTFE/RR
Clear
Transparente
Espacio de almacenamiento NSC, vial transparente
Espacio de almacenamiento NSC