Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific - Filtro de jeringa de nailon
Garantice unos extractos de muestra más limpios al retirar los materiales que interfieren y reducir las partículas antes de la inyección con estos filtros de jeringa de nailon resistentes. Ideales para aplicaciones de HPLC generales.
Marca: Thermo Scientific™ F2570-1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Las membranas y carcasas con bajos volúmenes de soluciones extraíbles aseguran que ningún contaminante del filtro se añadirá a su muestra.
- Rendimiento probado en condiciones reales de HPLC.
- Los productos de 30 mm tienen una presión nominal de hasta 120 psi.
- Las carcasas están fabricadas de resinas de polipropileno resistentes y con bajos volúmenes de soluciones extraíbles específicamente seleccionadas para una gran compatibilidad con matrices de muestras comunes para HPLC.
- Puede filtrar soluciones a temperaturas de hasta 100 °C.
Especificaciones
Nailon | |
100 | |
Filtro de jeringa |
0,45 μm | |
Target2 | |
47 mm |