Learn More
Thermo Scientific™ Cierres para encapsular con espacio de cabeza de 20 mm National Scientific
Los cierres de rosca sin revestir National Thermo Scientific de 20 mm National Headspace Thermo Scientific™ son compatibles con todos los viales headspace.
Marca: Thermo Scientific™ C4020-3M
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Los cierres de rosca sin revestir National Thermo Scientific de 20 mm National Headspace Thermo Scientific™ son compatibles con todos los viales headspace.
- Rápidos, cómodos y minimizan la contaminación
- Cierres de rosca de 20 mm con septum precolocados para viales headspace
- Utilice cierres magnéticos con CTC/Leap™ Technologies, Gerstel™ y otros muestreadores automáticos de transporte magnético
Especificaciones
Una pieza; acero chapado en estaño; sin revestir | |
Una pieza; acero chapado en estaño; sin revestir | |
20 mm |
Dorado | |
National™ | |
Viales headspace |