Learn More
Thermo Scientific™ Kits prácticos montados National: viales EPA con tapones y septos
Los kits prácticos de viales EPA National Thermo Scientific™ están diseñados para aplicaciones de toma de muestras individuales de agua.
Marca: Thermo Scientific™ B7950-C3
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Los kits prácticos de viales EPA National Thermo Scientific™ están diseñados para aplicaciones de toma de muestras individuales de agua.
- Recomendado para el muestreo específico de aguas según la legislación estadounidense EPA 40 CFR 136 «Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants” y EPA 40 CFR 141 “National Interim Primary Drinking Water Regulations: Control of Trihalomethanes in Drinking Water» (Reglamento provisional nacional sobre el agua potable principal: análisis de trihalometanos en el agua potable), de la EPA estadounidense.
- Clase 100: viales, tapones y septos montados.
- Clase 200: viales, tapones y septos procesados según especificaciones EPA y montados.
- Clase 300: viales, tapones y septos procesados y certificados según especificaciones EPA, y montados.
Incluye:
Cada caja de viales incluye su certificado de análisis.
Especificaciones
Transparente; 40 ml | |
40 ml | |
Clase 300 | |
Aplicaciones de muestreo de agua discontinuas |
Transparente | |
40 mL | |
Kit práctico montado |