Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para viales con tapón de rosca
Código de producto. 11935693
Click to view available options
Admite:
100
Viales
Para utilizar con (equipo):
Viales de 2 mL
Viales de 4 ml
Viales de 4 mL
Descripción:
Gradilla para viales con tapa
Rack para viales
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11935693
Marca: Thermo Scientific™ 401225
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sujete y organice de forma eficaz viales al mismo tiempo que los utiliza o los almacena. Ahorre espacio apilando gradillas de 50 o 100 viales de plástico unos encima de otros.
Almacene los viales de una forma eficaz con las gradillas para viales con rosca de 4 mL Thermo Scientific™ National, que son apilables para ahorrar aún más espacio.
  • Las gradillas cuentan con indexado alfanumérico para facilitar la identificación de viales
  • Las gradillas de viales de polipropileno son resistentes a la mayoría de disolventes
Información para pedidos
Hay disponibles gradillas con una capacidad para 50 y 100 viales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Rack para viales
Descripción Rack para viales
Color Transparente
Admite Viales
Material Polipropileno
Posiciones 50
Forma Cuadrado
Apilables Sí
Para utilizar con (equipo) Viales de 2 mL
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.