Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para viales con tapón de rosca
Descripción
Almacene los viales de una forma eficaz con las gradillas para viales con rosca de 4 mL Thermo Scientific™ National, que son apilables para ahorrar aún más espacio.
- Las gradillas cuentan con indexado alfanumérico para facilitar la identificación de viales
- Las gradillas de viales de polipropileno son resistentes a la mayoría de disolventes
Información para pedidos
Hay disponibles gradillas con una capacidad para 50 y 100 viales.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rack para viales |
| Descripción | Rack para viales |
| Color | Transparente |
| Admite | Viales |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 50 |
| Forma | Cuadrado |
| Apilables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Viales de 2 mL |
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.