Learn More
Sampling Systems™ Cepillos de limpieza de muestreadores estrechos
Asegúrese de que el muestreador esté bien limpio para evitar la contaminación cruzada. Los cepillos de limpieza de muestreadores estrechos Sampling Systems™ son una gama de cepillos ideales para la limpieza de muestreadores de acero inoxidable y plástico.
17.55€ - 37.75€
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo de limpieza
Material del mango Aluminio
Tipo de punta Estrecha
Diámetro de la cerda (métrico) 14 mm
Para utilizar con (equipo) Tubos de 7 a 14 mm de diám.
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15142818
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
8020N-1100
1100 mm
34.60€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15839411
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
8020N-1600
1600 mm
33.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15849411
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
8020N-2100
2100 mm
37.75€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15859411
Ver documentos Detalles de la promoción
Sampling Systems™
8020N-600
600 mm
17.55€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cepillos higiénicos de nailon
  • Mango de aluminio resistente
  • Forma de cepillo estrecha
Especificaciones
Especificaciones
Cepillo de limpieza
Estrecha
Tubos de 7 a 14 mm de diám.
Aluminio
14 mm