Learn More
Sampling Systems™ Cepillos de limpieza de muestreadores estrechos
Asegúrese de que el muestreador esté bien limpio para evitar la contaminación cruzada. Los cepillos de limpieza de muestreadores estrechos Sampling Systems™ son una gama de cepillos ideales para la limpieza de muestreadores de acero inoxidable y plástico.
Marca: Sampling Systems™ 8020N-1600
Detalles adicionales : Peso : 1.44480kg
Descripción
- Cepillos higiénicos de nailon
- Mango de aluminio resistente
- Forma de cepillo estrecha
Especificaciones
Cepillo de limpieza | |
Estrecha | |
Tubos de 7 a 14 mm de diám. |
Aluminio | |
14 mm | |
1600 mm |