Learn More
Naringin, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 206911000
Detalles adicionales : CAS : 10236-47-2 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10404345
  • 146.40€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
10236-47-2
580.539
DFPMSGMNTNDNHN-ODOGPVEPSA-N
7-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one
C27H32O14
MFCD00148888
74787988
CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(OC2OC3=CC(=C4C(=O)CC(OC4=C3)C5=CC=C(C=C5)O)O)CO)O)O)O)O)O
Especificaciones
Naringin
96.0
97%
MFCD00148888
DFPMSGMNTNDNHN-ODOGPVEPSA-N
CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(OC2OC3=CC(=C4C(=O)CC(OC4=C3)C5=CC=C(C=C5)O)O)CO)O)O)O)O)O
580.539
580.53
≥96.0%
-89° to -93° (20°C, 589nm) (c=1, C2H5OH)
Beige to Yellow
10236-47-2
100.0
C27H32O14
15, 6507
Authentic
7-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one
74787988
Powder
Plastic bottle
−91° (20°C c=1,C2H5OH)
100g
Videos
SDS Documentos