Learn More
Thermo Scientific Chemicals α-Naftolbenceína
Catalog Number p-7077269
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
145-50-6
C27H18O2
374.44
VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
5941340
(4Z)-4-[(4-hidroxinaftalen-1-il)-fenilmetilideno]naftalen-1-ona
C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=O)C3=CC=CC=C23)C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O
145-50-6
C27H18O2
374.44
VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
5941340
(4Z)-4-[(4-hidroxinaftalen-1-il)-fenilmetilideno]naftalen-1-ona
C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=O)C3=CC=CC=C23)C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O
Indicador
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material α-Naphtholbenzein
Punto de fusión 230.0°C to 235.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Sinónimo p-naphtholbenzein, 1-naphtholbenzein, alpha-naphtholbenzein, .alpha.-naphtholbenzein, 4-4-hydroxynaphthyl phenylmethylene naphthalen-1-one, naphtholbenzein, 1 4h-naphthalenone, 4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone,4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone, 4-.alpha.-4-hydroxy-1-naphthyl benzylidene
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.44
compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha-Naphtholbenzein
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-[(4-hydroxy-1-naphthalenyl)phenylmethylene]-1(4H)-Naphthalenone