Learn More
Naftaleno, + 99 %, calidad para centelleo, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10417960
17.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
91-20-3
C10H8
128.17
MFCD00001742
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
931
CHEBI:16482
Naftaleno
C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
91-20-3
C10H8
128.17
MFCD00001742
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
931
CHEBI:16482
Naftaleno
C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de fluorescencia/luminiscencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 218.0°C
Nombre del producto químico o material Naphthalene
Punto de fusión 79.0°C to 82.0°C
Nombre de nota 99+%
Forma física Polvo
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9900g/mL
Color Beige a rojo-salmón
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 78°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal C10H8
Beilstein 05, IV, 1640
Índice Merck 15, 6455
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: 30 mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,, very soluble in acetone, chloroform, ether,, benzene, toluene, carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza ≥99%
Gravedad específica 0.99