Learn More
Éster de pinacol de ácido naftaleno-2borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055951
25.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
256652-04-7
C16H19BO2
254.136
MFCD05663868
SPPZBAGKKBHZRW-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-naphthalen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, naphthalene-2-boronic acid pinacol ester, naphthalene-2-boronic acid, pinacol ester, 2-naphthaleneboronic acid, pinacol ester, 2-naphth-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-naphthyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-naphthalenyl, 2-naphthaleneboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-naphthalenyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb668
10753409
4,4,5,5-tetrametil-2-naftaleno-2-il-1,3,2-dioxaborolano
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
256652-04-7
C16H19BO2
254.136
MFCD05663868
SPPZBAGKKBHZRW-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-naphthalen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, naphthalene-2-boronic acid pinacol ester, naphthalene-2-boronic acid, pinacol ester, 2-naphthaleneboronic acid, pinacol ester, 2-naphth-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-naphthyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-naphthalenyl, 2-naphthaleneboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-naphthalenyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb668
10753409
4,4,5,5-tetrametil-2-naftaleno-2-il-1,3,2-dioxaborolano
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Naphthalene-2-boronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido