Learn More
Éster de N-succinidil Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lisina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054130
82.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
30189-36-7
C20H33N3O8
443.50
MFCD00057898
IQVLXQGNLCPZCL-UGPWUYPHNA-N
boc-lys boc-osu, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoate, n,n'-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, n, a,n, a-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, n,n-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, boc-lys-boc-osu, pubchem14936, boc-lys boc-osu calc. based on dry substance, c/n, 2,5-dioxoazolidinyl 2s-2,6-bis tert-butoxy carbonylamino hexanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n∼2∼,n∼6∼-bis tert-butoxycarbonyl-l-lysinate
13875534
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl (2S)-2,6-bis({[(tert-butoxy)carbonyl]amino})hexanoate
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
30189-36-7
C20H33N3O8
443.50
MFCD00057898
IQVLXQGNLCPZCL-UGPWUYPHNA-N
boc-lys boc-osu, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoate, n,n'-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, n, a,n, a-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, n,n-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, boc-lys-boc-osu, pubchem14936, boc-lys boc-osu calc. based on dry substance, c/n, 2,5-dioxoazolidinyl 2s-2,6-bis tert-butoxy carbonylamino hexanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n∼2∼,n∼6∼-bis tert-butoxycarbonyl-l-lysinate
13875534
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl (2S)-2,6-bis({[(tert-butoxy)carbonyl]amino})hexanoate
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysine N-succinimidyl ester is used as a local anesthetic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de N-succinidil Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lisina se utiliza como anestésico local.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine N-succinimidyl ester
Punto de fusión 184°C
Color Blanco
Beilstein 1559007
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.49
Porcentaje de pureza 97%
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Forma física Polvo