Learn More
Éster de N-succinidil Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lisina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysine N-succinimidyl ester is used as a local anesthetic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de N-succinidil Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lisina se utiliza como anestésico local.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
El éster de N-succinidil Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lisina se utiliza como anestésico local.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine N-succinimidyl ester |
Punto de fusión | 184°C |
Color | Blanco |
Beilstein | 1559007 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 443.49 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Cantidad | 25 g |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Forma física | Polvo |