Learn More
Alfa Aesar™ Nalpha-Fmoc-Nomega-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl)-L-arginine, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63907.14
Detalles adicionales : CAS : 98930-01-9 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448576
  • 136.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
98930-01-9
608.71
LKGHIEITYHYVED-SANMLTNESA-N
3010428
CC1=CC(=C(C(=C1S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)N)C)C)OC
C31H36N4O7S
MFCD00065616
fmoc-arg mtr-oh, fmoc-l-arg mtr, fmoc-arg mtr, fmoc-l-arg mtr-oh, ambotzfaa1700, fmoc-arginine mtr-oh, fmoc-l-arginine mtr, pubchem10000, fmoc-ng-mtr-l-arginine hemiisopropyl ether, fmoc-arg mtr-oh tlc
(2S)-5-[[amino-[(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)sulfonylamino]methylidene]amino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pentanoic acid
Especificaciones
Nalpha-Fmoc-Nomega-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl)-L-arginine
C31H36N4O7S
fmoc-arg mtr-oh, fmoc-l-arg mtr, fmoc-arg mtr, fmoc-l-arg mtr-oh, ambotzfaa1700, fmoc-arginine mtr-oh, fmoc-l-arginine mtr, pubchem10000, fmoc-ng-mtr-l-arginine hemiisopropyl ether, fmoc-arg mtr-oh tlc
CC1=CC(=C(C(=C1S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)N)C)C)OC
608.71
608.71
95%
25g
98930-01-9
MFCD00065616
LKGHIEITYHYVED-SANMLTNESA-N
(2S)-5-[[amino-[(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)sulfonylamino]methylidene]amino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pentanoic acid
3010428
Powder
White
Moisture Sensitive
Videos
SDS Documentos