missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Nalpha-Boc-O-(2-bromobenzyloxycarbonyl)-L-tyrosine, 99%

Marca:  Alfa Aesar™ H63160.14

Detalles adicionales : CAS : 47689-67-8 Peso : 0.02500kg

Cantidad. 25g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15498156

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

47689-67-8
494.338
UYWMYJQSTUVRHR-SFHVURJKSA-N
12898155
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)OC(=O)OCC2=CC=CC=C2Br)C(=O)O
C22H24BrNO7
MFCD00037098
boc-tyr 2-br-z-oh, boc-o-2-bromo-cbz-l-tyrosine, boc-o-2-bromo-z-l-tyrosine, boc-l-tyr 2-br-z-oh, boc-2-bromo-z-l-tyrosine, 2s-3-4-2-bromophenyl methoxy carbonyl oxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-l-tyr brz, boc-tyr 2-brz-oh, pubchem12258, boc-tyr br-z-oh
(2S)-3-[4-[(2-bromophenyl)methoxycarbonyloxy]phenyl]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid

Especificaciones

Nalpha-Boc-O-(2-bromobenzyloxycarbonyl)-L-tyrosine
C22H24BrNO7
3598852
UYWMYJQSTUVRHR-SFHVURJKSA-N
(2S)-3-[4-[(2-bromophenyl)methoxycarbonyloxy]phenyl]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
12898155
Solid
112°C to 115°C
Moisture Sensitive
47689-67-8
MFCD00037098
boc-tyr 2-br-z-oh, boc-o-2-bromo-cbz-l-tyrosine, boc-o-2-bromo-z-l-tyrosine, boc-l-tyr 2-br-z-oh, boc-2-bromo-z-l-tyrosine, 2s-3-4-2-bromophenyl methoxy carbonyl oxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-l-tyr brz, boc-tyr 2-brz-oh, pubchem12258, boc-tyr br-z-oh
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)OC(=O)OCC2=CC=CC=C2Br)C(=O)O
494.338
494.33
99%
25g
Videos
SDS Documentos