Learn More
Nalfa-Boc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentametil-2,3-dihidrobenzo[b]furan-5-sulfonil)-L-arginina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Nalpha-Boc-Nμ-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginine is used as a triflating reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La Nalfa-Boc-Nµ-(2,2,4,6,7-pentametil-2,3-dihidrobenzo[b]furan-5-sulfonil)-L-arginina se utiliza como reactivo de triflación.
Solubilidad
Soluble en agua o ácido acético al 1 %.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
La Nalfa-Boc-Nµ-(2,2,4,6,7-pentametil-2,3-dihidrobenzo[b]furan-5-sulfonil)-L-arginina se utiliza como reactivo de triflación.
Solubilidad
Soluble en agua o ácido acético al 1 %.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nalpha-Boc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginine |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Soluble in water or 1% acetic acid |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 526.65 |
Porcentaje de pureza | 96% |