missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Nalpha-Boc-Ngamma-trityl-D-asparagine, 95%

Marca:  Alfa Aesar™ H62029.MD

Detalles adicionales : CAS : 210529-01-4 Peso : 0.00025kg

Cantidad. 250mg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15498618

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

210529-01-4
474.557
PYGOCFDOBSXROC-HSZRJFAPSA-N
29926880
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
C28H30N2O5
MFCD00153300
boc-d-asn trt-oh, boc-n-beta-trityl-l-asparagine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethylcarbamoyl propanoic acid, boc-ngamma-trityl-d-asparagine, n-boc-n'-trityl-d-asparagine, n-alpha-t-boc-n-beta-trityl-d-asparagine
(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-(tritylamino)butanoic acid

Especificaciones

Nalpha-Boc-Ngamma-trityl-D-asparagine
C28H30N2O5
boc-d-asn trt-oh, boc-n-beta-trityl-l-asparagine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethylcarbamoyl propanoic acid, boc-ngamma-trityl-d-asparagine, n-boc-n'-trityl-d-asparagine, n-alpha-t-boc-n-beta-trityl-d-asparagine
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
474.557
474.55
95%
250mg
210529-01-4
MFCD00153300
PYGOCFDOBSXROC-HSZRJFAPSA-N
(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-(tritylamino)butanoic acid
29926880
Powder
White
Videos
SDS Documentos