missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Nalpha-Boc-Ngamma-trityl-D-asparagine, 95%

39.10€ - 469.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 210529-01-4
Fórmula molecular C28H30N2O5
Molecular Weight (g/mol) 474.557
Número MDL MFCD00153300
InChI Key PYGOCFDOBSXROC-HSZRJFAPSA-N
Sinónimo boc-d-asn trt-oh, boc-n-beta-trityl-l-asparagine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethylcarbamoyl propanoic acid, boc-ngamma-trityl-d-asparagine, n-boc-n'-trityl-d-asparagine, n-alpha-t-boc-n-beta-trityl-d-asparagine
PubChem CID 29926880
IUPAC Name (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-(tritylamino)butanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15498618 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62029.MD
250mg 39.10€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-11-2019
Añadir a la cesta
 
15478618 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62029.03
1g 118.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-11-2019
Añadir a la cesta
 
15488618 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62029.06
5g 469.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

210529-01-4
474.557
PYGOCFDOBSXROC-HSZRJFAPSA-N
29926880
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
C28H30N2O5
MFCD00153300
boc-d-asn trt-oh, boc-n-beta-trityl-l-asparagine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethylcarbamoyl propanoic acid, boc-ngamma-trityl-d-asparagine, n-boc-n'-trityl-d-asparagine, n-alpha-t-boc-n-beta-trityl-d-asparagine
(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-(tritylamino)butanoic acid

Especificaciones

Nalpha-Boc-Ngamma-trityl-D-asparagine
C28H30N2O5
boc-d-asn trt-oh, boc-n-beta-trityl-l-asparagine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethylcarbamoyl propanoic acid, boc-ngamma-trityl-d-asparagine, n-boc-n'-trityl-d-asparagine, n-alpha-t-boc-n-beta-trityl-d-asparagine
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
474.557
474.55
95%
250mg
210529-01-4
MFCD00153300
PYGOCFDOBSXROC-HSZRJFAPSA-N
(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-(tritylamino)butanoic acid
29926880
Powder
White