Learn More
Nalfa-Boc-Nepsilon-trifluoroacetil-L-lisina, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15489668
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
16965-06-3
C13H21F3N2O5
342.32
MFCD00037104
DEIYNDIFGSDDCY-SVGMAFHSNA-N
boc-lys tfa-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-2,2,2-trifluoroacetamido hexanoic acid, boc-l-lys tfa-oh, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-2,2,2-trifluoroacetamido hexanoic acid, ambotzbaa5790, n-a-boc-n-epsilon-trifluoroacetyl-l-lysine, n-a-boc-n-e-trifluoroacetyl-l-lysine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-epsilon-trifluoracetyl-l-lysine, n∼2∼-tert-butoxycarbonyl-n∼6∼-trifluoroacetyl-l-lysine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-trifluoroacetamido hexanoic acid
7009540
(2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-6-(2,2,2-trifluoroacetamido)hexanoic acid
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(O)=O
16965-06-3
C13H21F3N2O5
342.32
MFCD00037104
DEIYNDIFGSDDCY-SVGMAFHSNA-N
boc-lys tfa-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-2,2,2-trifluoroacetamido hexanoic acid, boc-l-lys tfa-oh, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-2,2,2-trifluoroacetamido hexanoic acid, ambotzbaa5790, n-a-boc-n-epsilon-trifluoroacetyl-l-lysine, n-a-boc-n-e-trifluoroacetyl-l-lysine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-epsilon-trifluoracetyl-l-lysine, n∼2∼-tert-butoxycarbonyl-n∼6∼-trifluoroacetyl-l-lysine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-trifluoroacetamido hexanoic acid
7009540
(2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-6-(2,2,2-trifluoroacetamido)hexanoic acid
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La N alfa-Boc-N epsilon-trifluoroacetil-L-lisina se utiliza como un intermediario químico fino.
Solubilidad
Soluble en DMSO.
Notas
Sensible al calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nalpha-Boc-Nepsilon-trifluoroacetyl-L-lysine
Color Blanco
Información de solubilidad Soluble in DMSO.
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.31
Porcentaje de pureza 95%
Cantidad 5 g
Forma física Polvo