Learn More
Nalfa-Boc-L-lisina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
N-Boc-L-lysine is a protected analogue of a major amino acid participating in the binding of AcH to proteins. N-Boc-L-lysine as well as other t-butoxycarbonyl (Boc) amino acids can be converted to their respective amino acids via cleavage of the urethane bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-L-lisina es un análogo protegido de un aminoácido importante que participa en la unión de AcH a proteínas. La N-Boc-L-lisina, así como otros aminoácidos de t-butoxicarbonilo (Boc), pueden convertirse a sus respectivos aminoácidos mediante la disociación del enlace de uretano.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en metanol.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
La N-Boc-L-lisina es un análogo protegido de un aminoácido importante que participa en la unión de AcH a proteínas. La N-Boc-L-lisina, así como otros aminoácidos de t-butoxicarbonilo (Boc), pueden convertirse a sus respectivos aminoácidos mediante la disociación del enlace de uretano.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en metanol.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nalpha-Boc-L-lysine |
Punto de fusión | ∼205°C (decomposition) |
Color | Blanco |
Beilstein | 4252546 |
Información de solubilidad | Soluble in water. Slightly soluble in methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.3 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Cantidad | 5 g |
Forma física | Polvo |