Learn More
Clorhidrato de Nalfa-Boc-L-arginina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055112
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
35897-34-8
C11H23ClN4O4
310.78
MFCD00065552
HDELGKMVZYHPPB-RZUXQYDTNA-N
boc-l-arg-oh.hcl.h2o, n-boc-l-arginine hydrochloride monohydrate, boc-arg-oh.hcl.h2o, boc-d-arg-oh hcl h2o, boc-arg-oh hcl h2o, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-arginine hydrochloride monohydrate, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-carbamimidamidopentanoic acid hydrate hydrochloride, n-, a-boc-d-arginine hydrochloride monohydrate, pubchem14932, boc-l-arg-ohhclh2o
2729004
Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
35897-34-8
C11H23ClN4O4
310.78
MFCD00065552
HDELGKMVZYHPPB-RZUXQYDTNA-N
boc-l-arg-oh.hcl.h2o, n-boc-l-arginine hydrochloride monohydrate, boc-arg-oh.hcl.h2o, boc-d-arg-oh hcl h2o, boc-arg-oh hcl h2o, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-arginine hydrochloride monohydrate, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-carbamimidamidopentanoic acid hydrate hydrochloride, n-, a-boc-d-arginine hydrochloride monohydrate, pubchem14932, boc-l-arg-ohhclh2o
2729004
Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nalpha-Boc-L-arginine hydrochloride
Color Blanco
Beilstein 3658939
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-5-carbamimidamidopentanoic acid hydrochloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.78
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 5 g
Forma física Polvo