Learn More
Alfa Aesar™ Nalpha-Biotinyl-Nepsilon-Fmoc-L-lysine, 95%
87.60€ - 1046.00€
CAS 146987-10-2
Fórmula molecular C31H38N4O6S
Molecular Weight (g/mol) 594.727
Número MDL MFCD00270741
InChI Key OFIBQNGDYNGUEZ-OBXRUURASA-N
Sinónimo fmoc-lys biotin-oh, fmoc-l-lys biotinyl-oh, fmoc-lys biotinyl-oh, fmoc-n-epsilon-biotinyl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-biotinyl-l-lysine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanamido hexanoic acid, fmoc biocytin, fmoc-biocytin, fmoc-lys biotin, n, a-fmoc-biocytin
PubChem CID 11039242
IUPAC Name (2S)-6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexanoic acid
SMILES C1C2C(C(S1)CCCCC(=O)NCCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)NC(=O)N2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15470389
SDS Ver documentos
Alfa Aesar™
H63609.MD
250mg 87.60€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
14-09-2020
Añadir a la cesta
15450389
SDS Ver documentos
Alfa Aesar™
H63609.03
1g 265.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 2
Añadir a la cesta
15460389
SDS Ver documentos
Alfa Aesar™
H63609.06
5g 1046.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
14-09-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
Nα-Fmoc-Nε-biotinyl-L-lysine is useful in the synthesis of site-specific biotinylated probes.
Solubility
Slightly soluble in water and dimethyl sulfoxide.
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Especificaciones
146987-10-2
594.727
OFIBQNGDYNGUEZ-OBXRUURASA-N
11039242
C1C2C(C(S1)CCCCC(=O)NCCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)NC(=O)N2
C31H38N4O6S
MFCD00270741
fmoc-lys biotin-oh, fmoc-l-lys biotinyl-oh, fmoc-lys biotinyl-oh, fmoc-n-epsilon-biotinyl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-biotinyl-l-lysine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanamido hexanoic acid, fmoc biocytin, fmoc-biocytin, fmoc-lys biotin, n, a-fmoc-biocytin
(2S)-6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexanoic acid
Especificaciones
Nalpha-Biotinyl-Nepsilon-Fmoc-L-lysine
C31H38N4O6S
fmoc-lys biotin-oh, fmoc-l-lys biotinyl-oh, fmoc-lys biotinyl-oh, fmoc-n-epsilon-biotinyl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-biotinyl-l-lysine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanamido hexanoic acid, fmoc biocytin, fmoc-biocytin, fmoc-lys biotin, n, a-fmoc-biocytin
OFIBQNGDYNGUEZ-OBXRUURASA-N
(2S)-6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexanoic acid
11039242
Solid
250mg
146987-10-2
MFCD00270741
Slightly soluble in water and dimethyl sulfoxide.
C1C2C(C(S1)CCCCC(=O)NCCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)NC(=O)N2
594.727
594.72
95%