Learn More
Nalfa-biotinil-Nepsilon-Fmoc-L-lisina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Nα-Fmoc-Nε-biotinyl-L-lysine is useful in the synthesis of site-specific biotinylated probes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Nα-Fmoc-Nε-biotinil-L-lisina es útil en la síntesis de sondas biotiniladas específicas de sitio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua y dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Nα-Fmoc-Nε-biotinil-L-lisina es útil en la síntesis de sondas biotiniladas específicas de sitio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua y dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nalpha-Biotinyl-Nepsilon-Fmoc-L-lysine |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water and dimethyl sulfoxide. |
Nombre IUPAC | (2S)-6-{5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-hexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanamido}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)hexanoic acid |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 594.72 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Cantidad | 5 g |
Forma física | Sólido |