Learn More
Nalfa-biotinil-Nepsilon-Fmoc-L-lisina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15450389
208.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
146987-10-2
C31H38N4O6S
594.73
MFCD00270741
OFIBQNGDYNGUEZ-CVKYCUBCNA-N
fmoc-lys biotin-oh, fmoc-lys biotinyl-oh, fmoc-n-epsilon-biotinyl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-biotinyl-l-lysine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanamido hexanoic acid, fmoc biocytin, fmoc-biocytin, fmoc-lys biotin, n, a-fmoc-biocytin, fmoc-l-lys biotinyl-oh
11039242
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C4=CC=CC=C34)C(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
146987-10-2
C31H38N4O6S
594.73
MFCD00270741
OFIBQNGDYNGUEZ-CVKYCUBCNA-N
fmoc-lys biotin-oh, fmoc-lys biotinyl-oh, fmoc-n-epsilon-biotinyl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-biotinyl-l-lysine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanamido hexanoic acid, fmoc biocytin, fmoc-biocytin, fmoc-lys biotin, n, a-fmoc-biocytin, fmoc-l-lys biotinyl-oh
11039242
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C4=CC=CC=C34)C(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
Nα-Fmoc-Nε-biotinyl-L-lysine is useful in the synthesis of site-specific biotinylated probes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Nα-Fmoc-Nε-biotinil-L-lisina es útil en la síntesis de sondas biotiniladas específicas de sitio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua y dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nalpha-Biotinyl-Nepsilon-Fmoc-L-lysine
Información de solubilidad Slightly soluble in water and dimethyl sulfoxide.
Nombre IUPAC (2S)-6-{5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-hexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanamido}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)hexanoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.72
Porcentaje de pureza 95%
Cantidad 1 g
Forma física Sólido