Learn More
Alfa Aesar™ Nalpha-Benzyloxycarbonyl-Nomega-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl)-L-arginine cyclohexylammonium salt, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63482.06
Detalles adicionales : CAS : 80745-09-1 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15455615
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
80745-09-1
619.778
MDRGEGBEEQDQPG-FYZYNONXSA-N
13385652
CC1=CC(=C(C(=C1S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)N)C)C)OC.C1CCC(CC1)N
C30H45N5O7S
MFCD00057997
z-arg mtr-oh.cha, z-arg mtr-oh cha, z-arg mtr-oh cyclohexylammonium salt, z-arg mtr-oh inverted exclamation mark currencycha, n-cbz-n'-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl-l-arginine cyclohexylammonium salt, z-arg mtr-ohha, z-l-arg mtr-oh, z-arginine mtr-oh cha, z-arg mtr-oh?ha, z-ng-mtr-l-arginine cha salt
(2S)-5-[[amino-[(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)sulfonylamino]methylidene]amino]-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentanoic acid;cyclohexanamine
Especificaciones
Nalpha-Benzyloxycarbonyl-Nomega-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl)-L-arginine cyclohexylammonium salt
C30H45N5O7S
5713370
MDRGEGBEEQDQPG-FYZYNONXSA-N
(2S)-5-[[amino-[(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)sulfonylamino]methylidene]amino]-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentanoic acid;cyclohexanamine
13385652
Solid
5g
80745-09-1
MFCD00057997
z-arg mtr-oh.cha, z-arg mtr-oh cha, z-arg mtr-oh cyclohexylammonium salt, z-arg mtr-oh inverted exclamation mark currencycha, n-cbz-n'-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl-l-arginine cyclohexylammonium salt, z-arg mtr-ohha, z-l-arg mtr-oh, z-arginine mtr-oh cha, z-arg mtr-oh?ha, z-ng-mtr-l-arginine cha salt
CC1=CC(=C(C(=C1S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)N)C)C)OC.C1CCC(CC1)N
619.778
619.77
95%
Moisture Sensitive
Videos
SDS Documentos