missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nalidixic acid sodium salt, 98.1%, MP Biomedicals™

Catalog Number p-4404836
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
389-08-2
C12H12N2O3
232.239
MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
4421
CHEBI:100147
Ácido 1-etil-7-metil-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxílico
CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
389-08-2
C12H12N2O3
232.239
MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
4421
CHEBI:100147
Ácido 1-etil-7-metil-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxílico
CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Nombre del producto químico o material Nalidixic Acid Sodium Salt
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽ 98%
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.2
Forma física Polvo
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'