Learn More
Ácido nalidíxico, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-171268
24.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
389-08-2
C12H12N2O3
232.24
MFCD00006884
MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
4421
CHEBI:100147
ácido 1-etil-7-metil-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxílico
CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
389-08-2
C12H12N2O3
232.24
MFCD00006884
MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
4421
CHEBI:100147
ácido 1-etil-7-metil-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxílico
CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
El ácido nalixídico, o nalixidina, n.º CAS 389-08-2, es un antibiótico de quinolona que se utiliza para inhibir la gyrasa de ADN y prevenir la división celular.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El ácido nalidíxico es una quinolona sintética que es un ácido monocarboxílico compuesto de 1,8-naftiridina sustituido por grupos de ácido carboxílico, etilo y metilo
•El ácido nalidíxico es un inhibidor de la ADN girasa que evita la síntesis de ADN y las divisiones celulares posteriores
Aplicaciones
• El ácido nalidíxico es principalmente eficaz contra las bacterias gramnegativas
•Puede ser útil para estudios de resistencia bacteriana e investigaciones de laboratorio sobre alergias a fármacos y reactividad cruzada
• El ácido nalidíxico es adecuado para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) y aplicaciones de laboratorio de bioquímica relacionadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nalidixic acid
Nombre de nota 99.5%
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 225.0°C to 231.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 25, V,7, 384
Índice Merck 15, 6444
Información de solubilidad Solubility in water: 0.1g/L (23°C). Other solubilities: soluble in alkali solutions,35mg/mL chloroform- 1.6mg/mL toluene (23°C),1.3mg/mL methanol- 0.9mg/mL ethanol (23°C),0.1mg/mL ether (23°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.24
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nalidixic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.