Learn More
Ácido nalidíxico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027995
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
389-08-2
C12H12N2O3
232.239
MFCD00006884
MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
4421
CHEBI:100147
ácido 1-etil-7-metil-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxílico
CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
389-08-2
C12H12N2O3
232.239
MFCD00006884
MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
4421
CHEBI:100147
ácido 1-etil-7-metil-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxílico
CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Nalidixic acid is a synthetic 1,8-naphthyridine antimicrobial agent. It is also used as an inhibitor of bacterial DNA gyrase. It plays an important role in the treatment of urinary tract infections caused by susceptible gram-negative microorganisms, including the majority of E. Coli, Enterobacter species, Klebsiella species and Proteus species.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido nalidíxico es un agente antimicrobiano sintético de la 1,8 naftiridina. También se utiliza como inhibidor de la ADN girasa bacteriana. Desempeña un papel importante en el tratamiento de las infecciones del tracto urinario causadas por microorganismos gramnegativos susceptibles, incluidas la mayoría de las especies de E. coli, Enterobacter, Klebsiella y Proteus.
Solubilidad
Soluble en éter dietílico, acetona, cloruro de metileno, cloroformo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz y al aire. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nalidixic acid
Punto de fusión 228°C to 230°C
Cantidad 5 g
Beilstein 750515
Índice Merck 14,6359
Información de solubilidad Soluble in diethyl ether,acetone,methylene chloride,chloroform and methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.24
Porcentaje de pureza 99%