Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de lavado ventilados y rotulados de LDPE Nalgene* Unitary
Mantenga líquidos volátiles peligrosos fuera de las mesas de laboratorio. Los frascos de lavado Unitary incorporan un exclusivo sistema de ventilación y eliminan la necesidad de un conjunto de tubo de aspiración, así como el riesgo de contaminación asociado.
Marca:  Thermo Scientific™ 2436-0506
Detalles adicionales : Peso : 0.27072kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10030681
Cantidad Precio
1 36.20€ / paquete de 4
6 32.79€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío
27-12-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • PEBD (polietileno de baja densidad) con membrana de teflón
  • Frasco y tubo moldeados en una sola pieza para evitar salpicar al quitar el tapón y contaminar al llenar con productos químicos
  • Sin conjunto de tubo de aspiración telescópico para recogida de salpicaduras de productos químicos indeseables en superficies
  • Exclusivo tapón ventilado de color para boca de 38 mm diseñado para evitar el goteo
  • A prueba de fugas†, resistentes a roturas, translúcidos
  • Tapones robustos de polipropileno (PEAD en frascos de hipoclorito de sodio)
  • La barra codificada por color corresponde al color del tapón para evitar las contaminaciones cruzadas
  • Rotulados con el nombre y la fórmula ICS, así como con los símbolos sobre manejo, peligros, cuidados y almacenamiento de DOT y NFPA de seis productos químicos de uso frecuente
Especificaciones
Especificaciones
16 oz., 500 mL
Meet OSHA requirements for workplace chemical container labeling.
HDPE
LDPE
4
Yes
500 ml
Sodium hypochlorite
RTK Wash Bottle
24
blanco
Videos
Documentos
†El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.