Learn More
Thermo Scientific™ Muestreador de agua de lluvia con frasco de HDPE Nalgene™
El tomamuestras de agua de lluvia Thermo Scientific Nalgene se fabrica en polietileno de alta densidad (PEAD) e incluye una válvula de bola y un tapón de polipropileno.
Marca:  Thermo Scientific™ 1160-1000
Detalles adicionales : Peso : 1.45100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11339754
  • 146.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Recoja el primer litro de muestra puntual durante los primeros minutos del flujo de descarga de agua de lluvia con el muestreador de agua de lluvia con frasco de polietileno de alta densidad (HDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™. A prueba de fugas† con el tapón puesto. El dispositivo de muestreo es de un solo uso. Utilícelo con el kit de montaje de agua de lluvia (n.º de cat. 1160-1000). Ideal para recoger muestras para análisis inorgánicos. Haga clic aquí para ver nuestro vídeo de instrucciones sobre el muestreador de agua de lluvia.
  • Tubo de polietileno de alta densidad estabilizado por UV
  • Estaca de acero de 60,96 cm (24″)
  • Incluye abrazadera de tornillo sinfín de acero inoxidable y cordón, remaches de nailon, pantalla de poliéster, colgador de alambre y mosquetón
Haga clic aquí para ver nuestro vídeo de instrucciones sobre el muestreador de agua de lluvia.
Especificaciones
Especificaciones
Kit de montaje
Kit de montaje de muestreador de agua de lluvia
Polietileno
Cumple la norma EPA NPDES MSGP (Reglamento Federal FRL-6880-5 10/20/00) y los requisitos de recogida de muestras de la mayoría de los estados.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.