Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PPCO de boca ancha Nalgene™ con tapón: envasados a granel, esterilizables en autoclave
Catalog Number 10088912
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Ahorre un valioso espacio de almacenamiento con los frascos de PPCO de boca ancha cuadrados de fácil agarre, que cuentan con paredes duraderas y uniformes resistentes a fisuras y perforaciones.
Save valuable storage space with the easy-to-grip Thermo Scientific™ Nalgene™ Square Wide-Mouth PPCO Bottles with Closure. These bottles feature durable, uniform walls resistant to splitting or puncturing.
  • Boca ancha para facilitar el llenado y el vertido
  • Forma cuadrada que ahorra espacio en los estantes
  • Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras y punciones
  • Tapones de polipropileno sin revestimiento a prueba de fugas†
  • Esterilizable en autoclave
Información sobre pedidos:
Embalaje a granel en cajas; se incluyen los tapones, pero no están montados. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacidad 8 oz, 250 ml
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 43 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) Forma cuadrada de 61 mm
Altura (imperial) 4,56 in
Altura (métrico) 116 mm
Dispensación a través del tapón No
Anchura (imperial) 2,44 in
Tipo de producto Frasco cuadrado de boca ancha
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frascos cuadrados de boca ancha
Diámetro (imperial) 2,4 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,3 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 33 mm
Material PPCO
N.º por caja 250
N.° por paquete 250
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cuadrado
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.