Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados graduados Nalgene™; PPCO natural con tapón de PP, embalaje a granel
BIOPHARMA
Catalog Number 10552035
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
500 ml
1 l
Los frascos de copolímero polipropileno cuadrados graduados Thermo Scientific™ Nalgene con tapones de polipropileno son translúcidos y permiten ver el nivel de líquido.
Los frascos de copolímero polipropileno cuadrados graduados Thermo Scientific™ Nalgene con tapones de polipropileno son translúcidos y permiten ver el nivel de líquido.
Los frascos cuadrados tienen un diseño cuadrado que ahorra espacio con graduaciones moldeadas.
  • Tapón de rosca de polipropileno natural
  • Cuello con acabado antigoteo para facilitar la dispensación
  • Esterilizable en autoclave
  • Resistentes a ácidos, alcoholes y bases
  • Intervalo de temperatura de -0 ° a 135 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacidad 16 oz, 500 ml
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-430 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) Forma cuadrada de 74 mm
Altura (imperial) 6,97 in
Altura (métrico) 177 mm
Dispensación a través del tapón No
Anchura (imperial) 2,93 in
Tipo de producto Frasco cuadrado graduado
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frasco cuadrado graduado
Diámetro (imperial) 2,9 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,10 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Material PPCO
N.º por caja 125
N.° por paquete 125
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural, translúcido
Graduaciones Graduaciones moldeadas
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated
Boca Estrecha
Forma Cuadrada