Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador de frasco para centrífuga de fondo esférico de policarbonato Nalgene™
Click to view available options
Descripción:
Adaptador para frasco centrífuga de fondo esférico
Descripción
Utilice el adaptador para frascos para centrífuga de policarbonato de fondo esférico Thermo Scientific™ Nalgene™, diseñado específicamente para acoplarse con el frasco para centrífuga de policarbonato de fondo esférico Nalgene (3123-0250) para su uso en rotores de centrífuga estándar. Está moldeado de policarbonato blanco rígido y robusto para garantizar la durabilidad.
Para su uso con frascos para centrífuga de policarbonato de fondo redondo Nalgene 3123-0250.
Adapta el frasco de fondo redondo Nalgene para que se ajuste a los rotores de centrífuga estándar.
Especificaciones
Material del cierre | Policarbonato |
Para utilizar con (equipo) | Rotores para centrífugas estándar |
Altura (imperial) | 5,41 in |
Altura (métrico) | 137,5 mm |
Tipo de producto | Adaptadores de centrífuga |
Color | Blanco |
Descripción | Adaptador para frasco centrífuga de fondo esférico |
Material | Policarbonato |
N.º por caja | 4 |
N.° por paquete | 4 |
Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.