Learn More
Thermo Scientific™ Clearboy™ rectangular de policarbonato Nalgene™ con llave, 20 l
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 l
20 l
Descripción
Los garrafones transparentes rectangulares Thermo Scientific™ Nalgene Clearboy tienen un diseño que ahorra espacio para almacenar y dispensar medios, soluciones y agua estéril.
Estos garrafones incorporan una abertura de boca ancha para el llenado y la limpieza. Con una resistente asa de acero inoxidable y resistencia extrema a los impactos. Ideal para uso en salas frías. Esterilizable en autoclave, transparente, graduado, a prueba de fugas†.
Características
- Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 galón y 5 litros para facilitar la dispensación
- Asa de acero inoxidable para facilitar el transporte de los recipientes
- La copa de la llave moldeada aporta resistencia y evita fugas
- Su pared transparente hace que esta garrafa sea ideal cuando sea necesario inspeccionar su contenido
- Siga las instrucciones de esterilización en autoclave suministradas con el producto para un funcionamiento adecuado; el adaptador de tubos no es esterilizable en autoclave
- Esterilizables en autoclave/Transparentes/Graduados
Incluye:
Llave de polipropileno y tapón de rosca
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 2 gal . |
Tipo de producto | Garrafón con llave |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 100 mm |
Descripción | Garrafón transparente rectangular esterilizable en autoclave con llave |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 86 mm |
Capacidad (métrico) | 9 l |
Material | Policarbonato |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal cuando es necesaria la inspección visual del contenido |
Altura con tapón (métrico) | 361 mm |