Learn More
Thermo Scientific™ Garrafón de polipropileno Nalgene™
Catalog Number p-9078009
126.08 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21900" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
20 l
52 l
Capacidad (métrico): 50 l
Elija los garrafones esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™ para lotes grandes de medios de cultivo, producción de vacunas, medios a granel y almacenamiento de productos químicos. Estos garrafones cuentan con una boca grande para facilitar el llenado y la dispensación, y están fabricados en polipropileno natural con tapón de polipropileno 83B y junta de TPE (elastómetro termoplástico).
Opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de fluidos. Se adaptan perfectamente a una amplia variedad de tapones opcionales 83B con conjuntos de tubos estándar (como los de llenado y ventilación Nalgene™ Top Works™, Nalgene™) y diseños de juegos de tubos personalizados.
Características principales:
  • Sus prácticas asas laterales permiten un fácil transporte y vertido, incluso con guantes
  • Disponibles en tamaños de 10, 20 y 50 l para una gran variedad de aplicaciones biofarmacéuticas
  • Graduados en incrementos de 5 litros y 1 galón para una mayor facilidad de uso
  • Los sistemas de transferencia de fluidos Nalgene Top Works (n.º de cat. 2135) permiten una cómoda transferencia aséptica de líquidos
  • Esterilizables en autoclave, transparentes, a prueba de fugas†
Información para pedidos:
  • Entre las opciones de cierre adicionales se incluyen los tapones de llenado rápido/ventilación Nalgene (n.º de cat. 2158) o los tapones de llenado/ventilación Nalgene (n.º de cat. 2162)
  • Entre los accesorios adicionales se incluyen los racores de mamparo dentados Nalgene (n.º de cat. 6149)
  • Los conjuntos de tubos personalizados están disponibles. Consulte el configurador de juegos de tubos personalizados Thermo Scientific en www.thermoscientific.com/tubingconfigurator.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacidad (imperial) 5 gal
Tipo de producto Garrafa con asa
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 83B
Descripción Garrafón de polipropileno con asas
Diámetro exterior (métrico) 282 mm
Capacidad (métrico) 20 l
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con grandes lotes de medios de cultivo, producción de vacunas, medios a granel y almacenamiento de productos químicos
Altura con tapón (métrico) 526 mm
Incluye Mangos
N.° por paquete 1
Volumen hasta el borde (imperial) 5,5 gal
Volumen hasta el borde (métrico) 22.5 l
Esterilizables en autoclave
Color Blanco