Learn More
Thermo Scientific™ Vasos de precipitados de polimetilpenteno con asas Nalgene™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
3000 ml
Descripción
Los vasos de precipitados de polimetilpenteno Thermo Scientific Nalgene son resistentes a ácidos, bases, alcoholes alifáticos, aldehídos y ésteres.
Los vasos tienen un asa rectangular que facilita el transporte y el vertido de líquidos, y resisten el uso continuado a temperatura elevada.
- Resisten la exposición continua a temperaturas de hasta 150 °C y la exposición intermitente hasta a 175 °C
- Transparente a las microondas.
- Material PMP transparente que permite ver con claridad el contenido del vaso de precipitado.
- Moldeados en graduación en oz y ml; no se desgastan con el uso continuo o los lavados
- Su resistente asa rectangular en relieve permite llevar a cabo tareas de manipulación y vertido de una forma fácil y segura.
- Esterilizables en autoclave/Transparentes/Graduados
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 33,81 oz |
Color | Transparente |
Descripción | Vaso de precipitados con asa PMP graduado de 1000 ml |
Capacidad (métrico) | 1000 mL |
Material | PMP |
Intervalo de graduación | 100 ml-1000 ml |
Incrementos | 100 ml |
Cantidad | 1/pack, 6/caja |
Tipo | Vaso de precipitados |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |