Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de policarbonato Nalgene™ Oak Ridge para centrífuga de alta velocidad con tapón de sellado
Visualice fácilmente el contenido con estos tubos de centrífuga de policarbonato, resistentes y transparentes, disponibles con tapones de sellado para su uso en centrífugas de hasta 50.000 x g.
Marca: Thermo Scientific™ 3138-0030
191.37 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.19800kg
Alertas:
La repetición de los ciclos de esterilización en autoclave acorta la duración de los tubos de policarbonato. Los tubos se deben llenar al menos hasta un 80 % de su capacidad para un rendimiento adecuado.
Descripción
Visualice fácilmente el contenido con los tubos de centrífuga de policarbonato de alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge resistentes y transparentes, disponibles con tapones de sellado para su uso en centrífugas de hasta 50.000 x g.
Características:- Resisten temperaturas de -135° a +135 °C
- Fondo redondo para rotores de alta velocidad
- Se pueden usar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas a una velocidad máxima de 50.000 x g
- Se suministran con tapón de sellado de PP y junta de silicona para garantizar una protección adicional contra fugas al centrifugar a >10.000 G o al centrifugar sustancias peligrosas.
- Esterilizable en autoclave; Transparente
Información para pedidos:
También existen tapones de sellado para tubos de 30 ml y 50 ml que se venden por separado.
Especificaciones
Polipropileno, caucho rojo | |
policarbonato | |
10 | |
sí | |
102,6 mm | |
Tapón de rosca | |
25,8 mm | |
Tubo para centrífuga |
30 mL | |
50 | |
No estéril | |
Redondo | |
Redondo | |
No | |
No | |
50.000 x g |