Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga de alta velocidad Nalgene™ Oak Ridge
Lleve a cabo una centrifugación a alta velocidad de productos químicos agresivos con estos tubos, especialmente diseñados para extracciones con cloroformo y fenol en máquinas refrigeradas a una velocidad de hasta 50,000 x g.
Marca:  Thermo Scientific™ 3114-0010
79.39 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21927" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02520kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10539301
  • 102.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Alertas:
Nota: Se debe llenar al 100 % de su capacidad total para una centrifugación adecuada
Descripción
Descripción
Lleve a cabo una centrifugación a alta velocidad de productos químicos agresivos con los tubos para centrífuga de alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™Oak Ridge, especialmente diseñados para extracciones con cloroformo y fenol en máquinas refrigeradas hasta 50.000 x g.
Características:
  • Tapones roscados de FEP Teflon™, ETFE Tefzel™
  • Resisten temperaturas de -100 °C a +150 °C
  • Los tapones de ETFE Tefzel a prueba de fugas† evitan pérdidas de material durante el uso normal en la mayoría de las centrífugas a velocidades de hasta < 10 000 × g.
  • Tapones de cierre hermético disponibles para tamaños de 30 ml y 50 ml para garantizar la ausencia de fugas, especialmente a altas velocidades > 10.000 × g o durante el centrifugado de materiales peligrosos
  • Esterilizables en autoclave/peligro biológico/a prueba de fugas†/PTFE FEP
Información para pedidos:
Disponibilidad de tapones herméticos opcionales: DS3131-0020 (tubo de 30 ml) y DS3131-0024 (tubo de 50 ml). Los modelos con n.º de cat. 3114-0050 tiene una capacidad hasta el borde de tan solo 42 ml, pero está diseñado para adaptarse al rotor estándar.
Incluye:
Tapones roscados de Tefzel ETFE. Otro conjuntos de tapones de sellado disponibles por separado (serie DS3131).
Especificaciones
Especificaciones
ETFE
PTFE FEP
2
Sí
Redondo
No
No
50,000 x G
10 ml
10
No estéril
Redondo
Tapón de rosca
16 mm
Tubo para centrífuga
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.