Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de repuesto para frascos de boca ancha o estrecha Thermo Scientific Nalgene™
Los tapones de repuesto para frascos de boca ancha o estrecha Thermo Scientific™ Nalgene están hechos para adaptarse a frascos con la boca más ancha o más estrecha.
Marca:  Thermo Scientific™ 712174-0530
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10000721
  • 29.13€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío
04-08-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tapones de repuesto para frascos de boca ancha o estrecha Thermo Scientific™ Nalgene están hechos para adaptarse a frascos con la boca más ancha o más estrecha.
  • Fabricados para ajustarse a los frascos de boca ancha y estrecha Nalgene.
Especificaciones
Especificaciones
53 mm
Estrecho, Ancho
Natural
ETFE
Tapón
ETFE
Frascos de boca ancha y boca estrecha Nalgene
Redondo
Tapones de repuesto para frascos
2
Videos
SDS
Documentos
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. † The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.